Learn More
Honeywell™ Zapatos Honeywell™ Plug ESD S1P
89.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001/2000, clase 2, Certificado CE, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 |
---|---|
Tipo de tapón | Tiras de velcro |
Material para los pies | Poliuretano de doble densidad |
Para utilizar con (aplicación) | Para áreas de microelectrónica, semiconductores y circuitos impresos |
Material | Cuero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15322780
|
Honeywell™
6246134-43/7 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15362770
|
Honeywell™
6246134-39/7 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
ISO 9001/2000, clase 2, Certificado CE, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 | |
Poliuretano de doble densidad | |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad | |
Ácidos y álcalis, agua, abrasión, deslizamiento | |
Zapato Plug ESD S1P |
Tiras de velcro | |
Para áreas de microelectrónica, semiconductores y circuitos impresos | |
Garantiza un trabajo sencillo y flexibilidad, absorbe los impactos y protege contra los cambios de temperatura | |
Tapón | |
Sí |