Learn More
Sperian™ Mascarillas de protección
Con un diseño ergonómico para ofrecer un excelente nivel de comodidad y ajuste. Las mascarillas de la serie 2000 Comfort Sperian™ Honeywell™ tienen una forma de corte para proporcionar una excelente compatibilidad con las gafas de seguridad.
Marca: Sperian™ 1031593
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Se repliegan y embalan en bolsas selladas individualmente para el transporte y almacenamiento
- Probadas con dolomita lo que demuestra la resistencia de las mascarillas a la obstrucción con el paso del tiempo
- Con válvula de exhalación de alta eficacia para mayor protección
- El cierre de cara de doble capa proporciona protección y comodidad
Especificaciones
EN 149 : 2001 A1: 2009 | |
FFP2 | |
M | |
Agricultura, automoción y fabricante de piezas, edificación y construcción, servicio de cáterin, industrias químicas, industrias alimentarias, fundición, industria general, industria del vidrio, espacios ecológicos, laboratorios de industria del hierro y del acero, mantenimiento de sectores médico y farmacéutico | |
2211 FFP2 V | |
Pliegue plano |
Sí | |
Respirador de protección | |
Sí | |
Sí | |
20/paq. |