Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca: Hoefer™ SUB13-C1.5-20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Oscila entre 10, 12, 16, 20, 24 y 28 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 3 a 9,5 mm
- Volumen de muestra mín. de 13 y máx. de 85 μl
Specifications
Unidad submarina de electroforesis en gel SUB13 Midi | |
20 | |
0,15 cm | |
0,15 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,05 in | |
25 μl | |
0,4 cm | |
0,5 cm |