Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
52.30€
Especificaciones
Profundidad del platillo (métrico) 0.5 cm
Para utilizar con (equipo) SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Grosor (métrico) N.° de pocillos Anchura del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grosor (métrico) N.° de pocillos Anchura del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12675736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1-10
0.1 cm 10 0.95 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12695736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1-16
0.1 cm 16 0.55 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12685736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1-12MC
0.1 cm 12 0.8 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12635736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1.5-16
0.15 cm 16 0.55 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12625736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1.5-12MC
0.15 cm 12 0.8 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12655736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1.5-24
0.15 cm 24 0.3 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12665736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1.5-28MC
0.15 cm 28 0.3 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12645736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1.5-20
0.15 cm 20 0.4 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12635746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C2-10
0.2 cm 10 0.95 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12615736 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1.5-10
0.15 cm 10 0.95 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12645746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C2-12MC
0.2 cm 12 0.8 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12665746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C2-20
0.2 cm 20 0.4 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12655746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C2-16
0.2 cm 16 0.55 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12605746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1-20
0.1 cm 20 0.4 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12675746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C2-24
0.2 cm 24 0.3 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12615746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1-24
0.1 cm 24 0.3 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12685746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C2-28MC
0.2 cm 28 0.3 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12625746 Ver documentos Hoefer™
SUB13-C1-28MC
0.1 cm 28 0.3 cm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cm
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Comb