Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB13-C1-28MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12625746
  • 54.10€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cm
0.1 cm
0.3 cm
Comb
28
13 μL
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit