Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB13-C2-24
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675746
  • 54.53€ / cada uno
Envío estimado: 24-08-2021
Especificaciones
0,19 in
Unidad submarina de electroforesis en gel midi SUB13
24
0,2 cm
0,11 in
0,5 cm
Peine
0,07 in
25 μl
0,3 cm