Learn More
Hoefer™ Unidades de electroforesis en gel submarinas Maxi-Plus y Maxi-Plus
Ideal para estudios analíticos de alta resolución y preparativos de ácidos nucleicos
Marca: Hoefer™ SUB25C
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Gran formato ideal para técnicas de alta resolución
- Peines compatibles con pipetas multicanal
- Peines codificados por colores y ajustables en altura
- Puertos de recirculación de tampón
- Tiras de carga de colores
- Bandeja de funcionamiento transparente UV
- Asas laterales para un transporte seguro y fácil
Especificaciones
EN61010-1, CE | |
Hasta el 80 % | |
624 | |
45 °C | |
3000 ml | |
22 pulg | |
56 cm | |
13,7 in | |
35 cm | |
3,5 in | |
1000 V | |
500 mA |
Unidad de electroforesis en gel submarina | |
Conjunto de cámara de tampón con puertos de refrigeración, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo con puertas de colada, 1 mm de grosor, peines de 16pocillos, tiras de carga de color, puertos de recirculación de tampón | |
113 °F | |
101,4 oz | |
56 x 35 x 9 cm | |
11,8 in | |
30 cm | |
9,8 in | |
25 cm | |
9 cm | |
500 W |