Learn More
Hoefer™ Unidades de electroforesis en gel submarinas Maxi-Plus y Maxi-Plus
Ideal para estudios analíticos de alta resolución y preparativos de ácidos nucleicos
1080.00€ - 1255.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN61010-1, CE |
---|---|
Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
Tensión | 1000 V |
Vataje | 500 W |
Código de producto | Marca | Longitud del gel (imperial) | Anchura del gel (imperial) | Rango de humedad | Tamaño de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del gel (imperial) | Anchura del gel (imperial) | Rango de humedad | Tamaño de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12665766
|
Hoefer™
SUB20C |
7,8 in | 7,8 in | Hasta el 80 % | 160 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12666203
|
Hoefer™
SUB25 |
9,8 in | 11,8 in | 80 % | 624 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12665786
|
Hoefer™
SUB25C |
11,8 in | 9,8 in | Hasta el 80 % | 624 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Large format ideal for high resolution techniques
- Multichannel pipette compatible combs
- Color-coded and height adjustable combs
- Buffer recirculation ports
- Colored loading strips
- UV-transparent running tray
- Side handles for safe, easy transport
Especificaciones
EN61010-1, CE | |
45 °C | |
500 W |
113 °F | |
1000 V | |
500 mA |