Learn More
Hoefer™ HE-PLUS Gel Trays
For use with HE-PLUS Horizontal Electrophoresis System
Marca: Hoefer™ HE-PLUS12
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Se suministra en tamaños mini (6 x 6 cm), medio (12,5 x 6 cm) o grande (12,5 x 13 cm)
- 2 o 4 unidades
Especificaciones
Bandeja de gel mediana | |
Bandeja de gel | |
4,9 in | |
2,36 in |
Sistema de electroforesis horizontal HE-PLUS | |
4,9 x 2,36 in. (12,5 x 6 cm) | |
12,5 cm | |
6 cm |