Learn More
Hoefer™ HE-PLUS Gel Trays
For use with HE-PLUS Horizontal Electrophoresis System
63.95€ - 91.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis horizontal HE-PLUS |
---|---|
Tipo | Bandeja de gel |
Anchura (imperial) | 2,36 in |
Anchura (métrico) | 6 cm |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15578921
|
Hoefer™
HE-PLUS11 |
Bandeja de gel grande | 5,11 in | 13 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15588921
|
Hoefer™
HE-PLUS12 |
Bandeja de gel mediana | 4,9 in | 12,5 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15598921
|
Hoefer™
HE-PLUS13 |
Bandeja de gel pequeña | 4,9 in | 12,5 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Comes in mini (6 x 6 cm), medium (12.5 x 6 cm) or large (12.5 x 13 cm) sizes
- Either 2 or 4 pcs
Especificaciones
Sistema de electroforesis horizontal HE-PLUS | |
Bandeja de gel | |
2,36 in | |
6 cm |