Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis submarina HE 33 Mini
Diseñado para separaciones muy rápidas de fragmentos de restricción del ADN en geles de agarosa
Marca: Hoefer™ HE33-8-1.5
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
Includes: Cámara para tampón; tapa con cables; bandeja de ensayo de gel, transparente a rayos UV; bandeja de colado de gel; 4 juntas de espuma; nivel de burbuja. El sistema completo (03-500-130) también incluye un peine de 8 pocillos de 1,5mm de grosor y parte posterior de peine.
Descripción
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
- La base moldeada transparente actúa como un disipador de calor. Llenar la base con refrigerante y sellar
- Refrigerar la unidad antes de su funcionamiento permite aplicar voltajes más altos sin generar distorsiones en la banda o dañar el gel y la unidad.
- No se requiere cinta adhesiva para el colado
- Cerraduras de seguridad eléctrica en la tapa
Especificaciones
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
500 mA | |
Hasta el 80 % | |
Hasta 32 | |
50 °C | |
250 ml | |
9,4 in | |
24 cm | |
5,1 in | |
13 cm | |
2,8 in | |
500 V | |
500 mA |
Mini | |
Miniunidad de electroforesis de agarosa horizontal | |
Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja, 1,5 mm de grosor, peine de 8 pocillos, parte posterior de peine | |
122 °F | |
8,4 oz | |
24 x 13 x 7 cm | |
3,9 in | |
10 cm | |
2,7 in | |
7 cm | |
7 cm | |
15 W |