Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis submarina HE 33 Mini
Diseñado para separaciones muy rápidas de fragmentos de restricción del ADN en geles de agarosa
466.00€ - 626.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Miniunidad de electroforesis de agarosa horizontal
Rango de humedad Hasta el 80 %
Tamaño de muestra Hasta 32
Temperatura máxima (imperial) 122 °F
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10646253
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
HE33B
Cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10075904
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
HE33B
Cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10754807
Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
HE33-8-1.5
Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja, 1,5 mm de grosor, peine de 8 pocillos, parte posterior de peine Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11589533
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hoefer™
HE33-8-1.5
Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja, 1,5 mm de grosor, peine de 8 pocillos, parte posterior de peine Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
  • La base moldeada transparente actúa como disipador de calor: solo tiene que llenar la base con refrigerante y sellar
  • El enfriamiento de la unidad antes de un ciclo permite aplicar voltajes mayores sin generar distorsiones de banda ni dañar el gel y la unidad
  • No se necesita cinta para la colada
  • La seguridad eléctrica bloquea la tapa
Especificaciones
Especificaciones
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Hasta el 80 %
122 °F
8,4 oz
24 x 13 x 7 cm
3,9 in
10 cm
2,7 in
7 cm
7 cm
15 W
Miniunidad de electroforesis de agarosa horizontal
Hasta 32
50 °C
250 ml
9,4 in
24 cm
5,1 in
13 cm
2,8 in
500 V
500 mA