Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis submarina HE 33 Mini
Diseñado para separaciones muy rápidas de fragmentos de restricción del ADN en geles de agarosa
Marca: Hoefer™ HE33B
Detalles adicionales : Peso : 0.93400kg
Includes: Cámara para tampón; tapa con cables; bandeja de ensayo de gel, transparente a rayos UV; bandeja de colado de gel; 4 juntas de espuma; nivel de burbuja. El sistema completo (03-500-130) también incluye un peine de 8 pocillos de 1,5mm de grosor y parte posterior de peine.
Descripción
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
- La base moldeada transparente actúa como un disipador de calor. Llenar la base con refrigerante y sellar
- Refrigerar la unidad antes de su funcionamiento permite aplicar voltajes más altos sin generar distorsiones en la banda o dañar el gel y la unidad.
- No se requiere cinta adhesiva para el colado
- Cerraduras de seguridad eléctrica en la tapa
Especificaciones
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Hasta el 80 % | |
Hasta 32 | |
50 °C | |
250 ml | |
9,4 in | |
24 cm | |
5,1 in | |
13 cm | |
2,8 in | |
500 V | |
500 mA |
Miniunidad de electroforesis de agarosa horizontal | |
Cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja | |
122 °F | |
8,4 oz | |
24 x 13 x 7 cm | |
3,9 in | |
10 cm | |
2,7 in | |
7 cm | |
7 cm | |
15 W |