Learn More
Hoefer™ Gel Casting Accessories for HE 99X Max Submarine Units: Casting Trays
For use with Hoefer HE 99X Max Submarine Electrophoresis Units
Marca: Hoefer™ HE95X-20
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Las bandejas de colado se pueden combinar con bandejas de ensayo para que no tengan cinta — incluye juntas de espuma
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE 99X Max | |
Junta de espuma | |
7,8 in | |
5,9 in |
Bandeja de colado | |
20 x 15 cm | |
20 cm | |
15 cm |