Learn More
Hoefer™ Gel Casting Accessories for HE 99X Max Submarine Units: Casting Trays
For use with Hoefer HE 99X Max Submarine Electrophoresis Units
84.90€ - 86.10€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis submarina HE 99X Max |
---|---|
Tipo | Bandeja de colado |
Incluye | Junta de espuma |
Anchura (imperial) | 5,9 in |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11539563
|
Hoefer™
HE95X-10 |
5,9 in | 15 cm | 5,9 in | 10 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11549563
|
Hoefer™
HE95X-15 |
5,9 in | 15 cm | 5,9 in | 15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11559563
|
Hoefer™
HE95X-20 |
7,8 in | 20 cm | 5,9 in | 15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Casting trays can be combined with running trays for tape-free casting—includes foam gaskets
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE 99X Max | |
Bandeja de colado | |
Junta de espuma | |
5,9 in |