Learn More
Cytiva HiTrap™ Con A 4B Columns
For separation and purification of glycoproteins, polysaccharides and glycolipids
216.00€ - 780.00€
Especificaciones
Tampón | Tampón acuoso |
---|---|
Tipo de producto | Columna 4B HiTrap Con A Sepharose |
Altura (imperial) | 0,98 in |
Altura (métrico) | 25 mm |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11721417
|
Cytiva
28952085 |
0,27 in | 5 x 1mL | < 4 l/min |
216.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11731417
|
Cytiva
28-9520-96 |
0,62 in | 5 x 5mL | < 20 l/min |
780.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Prepacked with Con A Sepharose™ 4B media
- Bed volume: 1mL and 5mL
- Bed dimensions: 7 x 25mm (1mL), 16 x 25mm (5mL)
- Column material: Polypropylene (PP)
- Max flow rate: 4mL/min (1mL), 20mL/min (5mL)
- Ligand: Concanavalin A (Con A)
- Matrix: 4% agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 4 to 9
Especificaciones
Tampón acuoso | |
0,98 in | |
Polipropileno | |
3bar | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 8 °C | |
Cómoda separación y purificación de glicoproteínas, polisacáridos y glicolípidos |
Columna 4B HiTrap Con A Sepharose | |
25 mm | |
Concanavalina A (medio drenado de 13 mg con A/ml) | |
De 4 a 9 | |
Agarosa al 4 % | |
Ion Exchange Column |