Learn More
Cytiva HiTrap™ Con A 4B Columns
For separation and purification of glycoproteins, polysaccharides and glycolipids
Marca: Cytiva 28952085
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.09400kg
Descripción
- Preempaquetado con un medio Sepharose™ 4B
- Volumen del lecho: 1 ml y 5 ml
- Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm (1 ml); 16 × 25 ml (5 ml)
- Material de la columna: Polipropileno (PP)
- Caudal máximo: 4 ml/min (1 ml), 20 ml/min (5 ml)
- Ligando: Concanavalina A (con A)
- Matriz: Agarosa al 4 %
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 4 a 9
Especificaciones
Tampón acuoso | |
1 ml | |
7 mm | |
0,98 in | |
< 4 l/min | |
Concanavalina A (medio drenado de 13 mg con A/ml) | |
De 4 a 9 | |
Agarosa al 4 % | |
Ion Exchange Column |
Columna 4B HiTrap Con A Sepharose | |
0,27 in | |
5 x 1mL | |
25 mm | |
Polipropileno | |
3bar | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 8 °C | |
Cómoda separación y purificación de glicoproteínas, polisacáridos y glicolípidos |
Seguridad y manipulación
- HiTrap Con A 4B 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol