Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification
Marca:  Cytiva 17545909
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15519244
  • 532.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ligando alifático acoplado con un espaciador flexible para laboratorio y aplicaciones de procesos que requieren una resina HIC con baja hidrofobicidad a la resina.
  • La matriz muy rígida permite caudales elevados, alturas de lecho largas y un rendimiento más rápido.
  • Mejora la productividad y la economía de procesos en las operaciones posteriores.
  • La gama de especificaciones estrecha garantiza un rendimiento sólido en procesos sensibles.
  • La excelente estabilidad química permite la limpieza con todas las soluciones CIP estándar, incluido el hidróxido de sodio 1 M.
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
< 600 cm/h
5 × 5 ml
De 4 C a 30 °C, etanol al 20 %
16 mm
Cromatografía de interacción hidrófoba
25 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.