Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification
244.00€ - 532.00€
Especificaciones
Caudal < 600 cm/h
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de interacción hidrófoba
Altura (métrico) 25 mm
Requisitos de almacenamiento De 4 C a 30 °C, etanol al 20 %
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
15509244
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17545908
1 ml
244.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15519244
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17545909
5 ml
532.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
  • Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
  • Improves productivity and process economy in downstream operations
  • Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
Especificaciones
Especificaciones
< 600 cm/h
Cromatografía de interacción hidrófoba
25 mm
De 4 C a 30 °C, etanol al 20 %