Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-S FF Columns
Designed for purification of relatively strong hydrophilic molecules at low salt concentrations
238.00€ - 351.00€
Especificaciones
Tipo de producto | HiTrap Butyl-S FF column |
---|---|
Tipo de ligando | Butyl-S |
Material | Polypropylene |
Tamaño de partículas | 45 to 165 µm |
Intervalo de pH | 3 to 13 |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10481085
|
Cytiva
17-0978-13 |
0,275 in | 5 × 1 ml | < 1 ml/min |
238.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11584955
|
Cytiva
17-0978-14 |
0.629 in. | 5 x 5 mL | 5 mL/min |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Useful for removal of strong hydrophobic contaminants, such as lipoproteins, lipids, pigments and more from biological samples
- Used successfully for large-scale purification of recombinant Hepatitis B virus surface antigen (rec-HBsAg) from CHO cells
- Robust production with high reproducibility
Especificaciones
HiTrap Butyl-S FF column | |
Polypropylene | |
3 to 13 |
Butyl-S | |
45 to 165 µm | |
6% Cross-linked Agarose |