Learn More
Cytiva Columnas de butil-S FF HiTrap™
Código de producto. 10481085 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 1 ml
5 x 5 mL
Diámetro interior (imperial):
0,275 in
0,629 in
Caudal:
< 1 ml/min
5 mL/min
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (imperial) Caudal Tamaño de la unidad
10481085 5 × 1 ml 0,275 in < 1 ml/min paquete de 5
11584955 5 x 5 mL 0,629 in 5 mL/min paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481085 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17097813
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para la purificación de moléculas hidrofílicas relativamente fuertes a baja concentraciones de sal
  • Útil para la eliminación de contaminantes hidrofóbicos fuertes, como lipoproteínas, lípidos, pigmentos y más de muestras biológicas
  • Se utiliza con éxito para la purificación a gran escala del virus recombinante del virus de la hepatitis del antígeno de superficie (rec-HBsAg) de células CHO
  • Producción sólida con alta reproducibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,275 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Tipo de producto Columna de butil-S FF HiTrap
Caudal < 1 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
Cantidad 5 × 1 ml
Tipo de ligando Butil-S
Material Polipropileno
Presión máxima 5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
Tamaño de partículas 45 a 165 μm
Intervalo de pH De 3 a 13
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Butyl-S FF 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol