Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Prepacked High Performance HIC Columns
Designed for method optimization and parameter screening
Marca: Cytiva 28-9505-16
Detalles adicionales : Peso : 0.08300kg
Descripción
- Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
- Medios estándar de cromatografía de interacción alifática/aromática hidrófoba para captura y purificación intermedia
- Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
- Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
- El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
- Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
HiScreen Phenyl HP
- Grado de sustitución: ∽ 25μmol fenil/ml de gel
- Grado de sustitución: ∽ 50μmol fenil/ml de gel
Especificaciones
1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, 30 % de aceto nitrilo, 70 % de etanol, 30 % de isopropanol, 6 M de clorhidrato de guanidina, 8 M de urea, 3 M de amoniosulfato, detergentes iónicos, detergentes no iónicos, disolventes orgánicos polares, 2 % d dodectil sulfato de sodio | |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
< 150 cm/h | |
Fenil | |
De 3 a 13 | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |
Columna HP HiScreen Fenil Sepharose | |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
Polipropileno | |
3bar | |
De 24 a 44 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos |
Seguridad y manipulación
- HiScreen Phenyl HP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.