Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Prepacked Fast Flow HIC Columns
Designed for method optimization and parameter screening
Marca:  Cytiva 28-9269-86
Detalles adicionales : Peso : 0.08300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10871601
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
  • Medios estándar de cromatografía de interacción alifática/aromática hidrófoba para captura y purificación intermedia
  • Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • Pequeño volumen de lecho de 4,7 ml para un resultado rápido y mínimo consumo de muestra/tampón
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: 4 % de agarosa entrecruzada/6 % de agarosa entrecruzada
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH (medios): De 3 a 13
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
  • DI de columna: 7,7mm
  • Presión máx.: 1,5 bar (22 psi)
  • Velocidad del flujo:<240450 cm/h
Especificaciones
Especificaciones
1 M de NaOH, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 6 M de guanidina clorhidrato, acetonitrilo al 30 %, 1 mM de HCl
4.7mL
7,7mm
3,93 in
< 240 cm/h
Octil
De 3 a 13
Agarosa entrecruzada al 4 %
Ion Exchange Column
Columna 4 FF HiScreen octil Sepharose
0,3 in
1 x 4.7mL
100 mm
Polipropileno
1,5 bar
De 45 a 165 μm
De 4° a 30 °C
Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiScreen Octyl FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.