Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Prepacked Fast Flow HIC Columns
Designed for method optimization and parameter screening
Marca: Cytiva 28-9269-89
Detalles adicionales : Peso : 0.08300kg
Descripción
- Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
- Medios estándar de cromatografía de interacción alifática/aromática hidrófoba para captura y purificación intermedia
- Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
- Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
- Pequeño volumen de lecho de 4,7 ml para un resultado rápido y mínimo consumo de muestra/tampón
- Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
- Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
- Matriz: 4 % de agarosa entrecruzada/6 % de agarosa entrecruzada
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH (medios): De 3 a 13
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
- DI de columna: 7,7mm
- Presión máx.: 1,5 bar (22 psi)
- Velocidad del flujo:<240450 cm/h
Especificaciones
1 M de NaOH, 3 M de sulfato de amonio, 30 % de isopropanol, 70 % de etanol, 10 % de etilenglicol, 0,5 % de SDS, 6 M de clorhidrato de guanidina, 8 M de urea | |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
< 450 cm/h | |
Fenil | |
De 3 a 13 | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |
Columna 6 FF HiScreen Fenil Sepharose (Low Sub) | |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
Polipropileno | |
1,5 bar | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Cómoda detección de parámetros de optimización del desarrollo de procesos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiScreen Phenyl FF (low sub)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.