Learn More
Cytiva His MultiTrap™ 96-well Filter Plates
Prepacked multiwell filter plates for high reproducibility in expression screening and small-scale purification of histidine-tagged proteins
915.00€
Especificaciones
Descripción | His MultiTrap FF y His MultiTrap HP son preempaquetados desechables 96-placas de pocillos para una purificación paralela reproducible de alto rendimiento de la histidina marcada con proteínas recombinantes mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC) |
---|---|
Material | Polipropileno/polietileno |
Intervalo de pH | De 3 a 12 |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Cantidad | 4 placas de filtro de 96 pocillos |
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de partículas | Tipo de soporte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de partículas | Tipo de soporte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11713319
|
Cytiva
28-4009-89 |
His MultiTrap | 34 μm | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
915.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11723319
|
Cytiva
28-4009-90 |
His MultiTrap FF | 45-165 μm | Agarosa entrecruzada al 6 % |
915.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- No filtration needed: load unclarified sample directly, increasing reproducibility and saving time
- Compatible with robotic systems or manual protocols with centrifuge or vacuum
- Easy scale-up
- Long-term pH range 3 to 12
- Protein binding capacity up to 800μg histidine-tagged protein/well with His MultiTrap FF
- Protein binding capacity up to 1mg histidine-tagged protein/well with His MultiTrap HP
Especificaciones
His MultiTrap FF y His MultiTrap HP son preempaquetados desechables 96-placas de pocillos para una purificación paralela reproducible de alto rendimiento de la histidina marcada con proteínas recombinantes mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC) | |
De 3 a 12 | |
4 placas de filtro de 96 pocillos |
Polipropileno/polietileno | |
De 4 °C a 30 °C | |
His MultiTrap |