Learn More
Cytiva His MultiTrap™ 96-well Filter Plates
Prepacked multiwell filter plates for high reproducibility in expression screening and small-scale purification of histidine-tagged proteins
Marca: Cytiva 28-4009-89
Detalles adicionales : Peso : 0.52160kg
Descripción
- Sin necesidad de filtración: Cargue directamente la muestra sin aclarar, aumentando la reproducibilidad y ahorrando tiempo
- Compatible con sistemas robóticos o protocolos manuales con centrífuga o vacío
- Ampliación sencilla
- Intervalo de pH a largo plazo de 3 a 12
- Capacidad de unión de proteínas hasta 800 μg de proteína marcada con histidina/pocillo con His MultiTrap FF
- Capacidad de unión de proteínas hasta 1 mg de proteína marcada con histidina/pocillo con HIS HP MultiTrap
Especificaciones
His MultiTrap FF y His MultiTrap HP son preempaquetados desechables 96-placas de pocillos para una purificación paralela reproducible de alto rendimiento de la histidina marcada con proteínas recombinantes mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC) | |
De 3 a 12 | |
De 4 °C a 30 °C | |
4 placas de filtro de 96 pocillos |
Polipropileno/polietileno | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
34 μm | |
His MultiTrap |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .