Learn More
HIPK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | HIPK2 |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816875
|
Proteintech
55408-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806875
|
Proteintech
55408-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
HIPK2 is a conserved serine/threonine nuclear kinase that interacts with homeodomain transcription factors.Especificaciones
HIPK2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9H2X6, Q9QZR5 | |
15258, 28996 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
HIPK2 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hHIPk2, HIPK2, PRO0593 | |
HIPK2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |