Learn More
HIPK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 55408-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16806875
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
HIPK2 is a conserved serine/threonine nuclear kinase that interacts with homeodomain transcription factors.
Especificaciones
Especificaciones
HIPK2
Polyclonal
Unconjugated
HIPK2
hHIPk2, HIPK2, PRO0593
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
15258, 28996
-20°C
Liquid
Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H2X6, Q9QZR5
HIPK2
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse