Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigerado de la serie Hightech FP-HL
Los potentes sistemas de la bomba de circulación y las altas capacidades de calefacción y refrigeración garantizan tiempos de calentamiento y enfriamiento cortos. Todos los modelos tienen un grifo de drenaje en la parte delantera que permite drenar el líquido fácilmente. El conjunto compacto de cada unidad permite ahorrar espacio en el laboratorio.
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
|---|---|
| Tipo de controlador | ICQ |
| Certificaciones/conformidad | Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 |
| Pantalla | VFD, LCD |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
Descripción
- PANTALLA VFD COMFORT
- Pantalla de diálogo LCD retroiluminada para un funcionamiento interactivo cómodo
- Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
- ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
- Funciones de control de temperatura TCF para optimizar el comportamiento del control
- Calibración de 3 puntos ATC3
- Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
- SMART PUMP, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
- Druck- und Saugpumpe
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
- Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
- Interfaz RS232/RS485 para la comunicación en línea
- Opcional: Interfaz analógica
- Programador integrado para los 60 pasos de 6 programas
- Conexiones para la válvula solenoide y la bomba de refuerzo HSP
- Control de enfriamiento activo
- Control de enfriamiento proporcional
- La rejilla de ventilación se retira fácilmente para facilitar la limpieza
- Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte
Especificaciones
| De 5 a 40 °C | |
| Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
| 2 kW | |
| De 22 a 26 L/min | |
| 230 V 60 Hz 14 A |
| ICQ | |
| VFD, LCD | |
| 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16 x 1 hembra) | |
| ±0.01°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigerado de la serie Hightech FP-HL