Learn More
Brady™ Insertos/etiquetas sin adhesivo de polipropileno con una gran fuerza de tensión
La etiqueta sin adhesivo de polipropileno (B-412) es ideal para la identificación de cables y la identificación de inventarios de productos, donde se necesita legibilidad y fuerza de tensión.
86.51€ - 139.00€
Especificaciones
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Color | White |
Material | Polypropylene |
Acabado | Matte |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17889134
|
Brady™
174664 |
M710, BMP71 | 0.23 in. |
90.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17801449
|
Brady™
173887 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.23 in. |
86.51€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17878904
|
Brady™
174665 |
M710, BMP71 | 0.375 in. |
95.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17861669
|
Brady™
173888 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.375 in. |
91.34€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17809064
|
Brady™
174666 |
M710, BMP71 | 0.475 in. |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17811529
|
Brady™
173889 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.5 in. |
96.22€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17871609
|
Brady™
173890 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.535 in. |
100.09€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17829224
|
Brady™
174668 |
M710, BMP71 | 0.785 in. |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17801569
|
Brady™
173891 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.785 in. |
132.87€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Producto no adhesivo, con acabado mate, imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Temperatura de servicio de -40°C a 38°C (de -40°F a 100°F)
Especificaciones
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
Roll of Tags | |
50 ft. | |
-40°C to +100°C | |
Continuous | |
Thermal Transfer |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
15.24 m | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No |