Learn More
Brady™ Insertos/etiquetas sin adhesivo de polipropileno con una gran fuerza de tensión
La etiqueta sin adhesivo de polipropileno (B-412) es ideal para la identificación de cables y la identificación de inventarios de productos, donde se necesita legibilidad y fuerza de tensión.
Marca: Brady™ 174668
Detalles adicionales : Peso : 0.08200kg
Descripción
- La etiqueta sin adhesivo de polipropileno (B-412) es ideal para la identificación de cables y la identificación de inventarios de productos, donde se necesita legibilidad y fuerza de tensión.
- Producto no adhesivo, con acabado mate, imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Temperatura de servicio de -40°C a 38°C (de -40°F a 100°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta.
Especificaciones
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
Roll of Tags | |
50 ft. | |
-40°C to +100°C | |
Continuous | |
0.785 in. | |
Thermal Transfer |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
15.24 m | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No | |
19.94 mm | |
M710, BMP71 |