Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace RHTC
Compact tube furnaces with SiC rod heating and integrated switchgear and controller. High-quality fiber insulation ensures fast heating and cooling times while the SiC heating rods installed parallel to the working tube ensure excellent temperature uniformity.
Marca: Nabertherm RC281B5A
Detalles adicionales : Peso : 70.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1500 °C
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Enfriamiento activo de la carcasa para temperaturas de superficie bajas
- Termopar tipo S
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Preparado para el montaje de tubos de trabajo con bridas refrigeradas por agua
- Tubo cerámico, calidad C 799
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Hasta 1500 °C | |
430 x 820 x 580 mm | |
80 mm |
B410 | |
450 mm | |
70 kg |