Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace RHTC
Compact tube furnaces with SiC rod heating and integrated switchgear and controller. High-quality fiber insulation ensures fast heating and cooling times while the SiC heating rods installed parallel to the working tube ensure excellent temperature uniformity.
6538.20€ - 11770.80€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | Hasta 1500 °C |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Control de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Control de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15948400
|
Nabertherm
RC181C5A |
430 x 600 x 580 mm | C450 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15938400
|
Nabertherm
RC181B5A |
430 x 600 x 580 mm | B410 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15968400
|
Nabertherm
RC281C5A |
430 x 820 x 580 mm | C450 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15958400
|
Nabertherm
RC281B5A |
430 x 820 x 580 mm | B410 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15988400
|
Nabertherm
RC381C5A |
430 1075 × 580 mm | C450 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15978400
|
Nabertherm
RC381B5A |
430 1075 × 580 mm | B410 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Maximum Temperature: 1500 °C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Active cooling of housing for low surface temperatures
- Type S thermocouple
- Solid state relays provide for low-noise operation
- Prepared for assembly of working tubes with water-cooled flanges
- Ceramic tube, C 799 quality
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Hasta 1500 °C | |
80 mm |