Learn More
Nabertherm™ Hornos de cámara de convección forzada, hornos de cámara de alta temperatura
Los hornos de cámara con circulación de aire se caracterizan por su uniformidad de temperatura extremadamente alta.Adecuados para procesos como recocido, cristalización, precalentamiento, curado y fabricación de herramientas.
Marca:  Nabertherm™ NA--2581K2
Detalles adicionales : Peso : 616.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17358059
  • 20700.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
  • Gire la puerta con bisagras de la derecha
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (NAT 15/65 y NAT 30/85 hasta +/- 5 °C) en el espacio de trabajo vacío
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NAT 15/65 y NAT 30/85 sin hoja de marco)
  • Estructura base incluida en la entrega, NAT 15/65 y NAT 30/85 diseñada como modelo de sobremesa
Especificaciones
Especificaciones
B400
Hasta 850 °C
1690 x 1120 x 1810 mm
23000 W
250 L
750 x 600 x 600 mm
400 V