Learn More
Nabertherm™ Hornos de cámara de convección forzada, hornos de cámara de alta temperatura
Código de producto. p-7236208 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Tipo de controlador:
B400
B500
B510
C540
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17338049 60 L B500 cada uno
17348049 60 L C540 cada uno
17398049 120 L B500 cada uno
17308059 120 L C540 cada uno
17358059 250 L B400 cada uno
17368059 250 L C540 cada uno
17318069 500 L B400 cada uno
17328069 500 L C540 cada uno
17378069 30 L B510 cada uno
17388069 30 L C550 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17338049 missing translation for 'mfr' Nabertherm™ missing translation for 'supplierNo' NA0683K2
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los hornos de cámara con circulación de aire se caracterizan por su uniformidad de temperatura extremadamente alta.Adecuados para procesos como recocido, cristalización, precalentamiento, curado y fabricación de herramientas.
  • Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
  • Gire la puerta con bisagras de la derecha
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (NAT 15/65 y NAT 30/85 hasta +/- 5 °C) en el espacio de trabajo vacío
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NAT 15/65 y NAT 30/85 sin hoja de marco)
  • Estructura base incluida en la entrega, NAT 15/65 y NAT 30/85 diseñada como modelo de sobremesa
Specifications
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) Hasta 850 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 350 x 350 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1330 x 790 x 1440 mm
Tensión 400 V
Vataje 11000 W