Learn More
Aalborg™ Válvula de teflón de alta resolución n.º 1
La válvula de latón de alta resolución Aalborg™ está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
Marca: Aalborg™ VM1-BB-1A
Detalles adicionales : Peso : 0.80718kg
Descripción
- Para alta resolución
- Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
- También pueden usarse como válvulas de cierre.
- Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
- Las carcasas están hechas de latón, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
6 ml/min | |
200 l/min | |
82 °C | |
Válvula de alta resolución |