Learn More
Aalborg™ Válvula de teflón de alta resolución n.º 1
Código de producto. p-8490013
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
200 mL/min
2500 mL/min
400 mL/min
Caudal:
12 ml/min
6 ml/min
70 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Caudal unitSize
11777539 200 mL/min 6 ml/min cada uno
11797539 400 mL/min 12 ml/min cada uno
11717549 2500 mL/min 70 l/min cada uno
3 options
Código de producto. 11777539
Marca: Aalborg™ VM1BB1A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La válvula de latón de alta resolución Aalborg™ está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • Para alta resolución
  • Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • También pueden usarse como válvulas de cierre.
  • Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
  • Las carcasas están hechas de latón, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
Tipo Válvula de alta resolución
Caudal de aire 200 mL/min
Caudal 6 ml/min
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 82 °C