Learn More
Aalborg™ Válvula de teflón de alta resolución n.º 1
La válvula de latón de alta resolución Aalborg™ está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
Marca:  Aalborg™ VM4-BB-1A
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11717549
  • 142.04€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para alta resolución
  • Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • También pueden usarse como válvulas de cierre.
  • Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
  • Las carcasas están hechas de latón, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
Especificaciones
70 l/min
2500 mL/min
82 °C
Válvula de alta resolución