Learn More
Greiner Bio-One Tapas para microplacas de poliestireno de perfil alto
Para su uso con microplacas de 96 pocillos sin tratar para TC. Las tapas para microplacas de poliestireno de perfil alto Greiner Bio-One no contienen ADNasa, ARNasa ni ADN humano detectables.
Marca: Greiner Bio-One 656170
Detalles adicionales : Peso : 1.92000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Ofrecen protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y cultivo celular
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Sí | |
1 |
128 x 85 x 10 mm | |
No estéril | |
100 | |
Sí |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.