Learn More
Greiner Bio-One Tapas para microplacas de poliestireno de perfil alto
Para su uso con microplacas de 96 pocillos sin tratar para TC. Las tapas para microplacas de poliestireno de perfil alto Greiner Bio-One no contienen ADNasa, ARNasa ni ADN humano detectables.
155.00€ - 188.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anillos de condensación Esterilidad N.° por paquete N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anillos de condensación Esterilidad N.° por paquete N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
10701401
Ver documentos Detalles de la promoción
Greiner Bio-One
656171
Estériles 1 100
188.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10375102
Ver documentos Detalles de la promoción
Greiner Bio-One
656170
No estéril 1 100
155.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas y no citotóxicas
  • Ofrecen protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y cultivo celular
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Poliestireno
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.