Learn More
Syngene™ Filtro de aire de alta eficacia para partículas (HEPA)
Los filtros de aire de alta eficacia para partículas (HEPA) están disponibles en varias configuraciones para la contención de partículas.
Marca: Syngene™ SYN-ACFHEPAW
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El filtro tiene un índice de eficacia del 99,997% en la recogida de partículas de 0,3 micrómetros.
Especificaciones
99,997% | |
3 in | |
24 in | |
Marco de madera | |
61 cm |
HEPA | |
12 in | |
8 cm | |
30,5 cm |
Título del producto
Syngene™ Filtro de aire de alta eficacia para partículas (HEPA) > Filtro HEPA; tamaño: 30,5 x 61 x 8 cm; incluye: Marco de madera
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido