Learn More
Euro Protection™ HI-WAY 4-in-1, High Visibility Parka
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Descripción
- Protección térmica e impermeabilidad
- Forro polar, protección para los riñones, cremallera central con solapa
- Comodidad (transpirabilidad, ¾ corte)
- Flexibilidad (compatibilidad con la chaqueta HI-WAY (70520/70530, amplia gama de colores)
- Parka y chaqueta extraíble que se puede transformar en un chaleco quitando las mangas
- La chaqueta se une a la parka con la cremallera central y las pestañas a presión en el cuello y los puños
- Cuello alto
- Capucha fija fluorescente de dos piezas oculta en el cuello y ajustable con cordón
- Cremallera central de doble recorrido, bajo la solapa cerrada por cierres automáticos, hasta la parte superior del cuello.
- Cuatro bolsillos exteriores: dos bolsillos de cadera ribeteados con solapa cerrada por velcro, un bolsillo vertical en el pecho y un bolsillo de cartera oculto bajo la solapa central, ambos con cremallera bajo la solapa
- Bolsillo interior tipo parche en el pecho, cerrado con velcro
- Banda de suspensión en la base interior del cuello
- Bandas de material reflectante 3M Scotchlite™
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Poliéster, poliuretano |
Color | Amarillo, azul marino |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estructura | Costuras reforzadas |
Recubrimiento | Poliuretano Oxford 300D |
Tipo de collarín | Cuello alto |
Acabado | Resistente al agua. |
Material de revestimiento | Forro polar |
N.º de bolsillos | 5 (4 exteriores, 1 interior) |