Learn More
Hexanal, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 295.00€
CAS | 66-25-1, 59-02-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12O |
Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
Número MDL | MFCD00007027 |
Clave InChI | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 |
PubChem CID | 6184 |
Nombre IUPAC | hexanal |
SMILES | CCCCCC=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10685392
|
Thermo Scientific Acros
151855000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
107.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10735821
|
Thermo Scientific Acros
151850010 |
1 L | Frasco de vidrio |
208.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10349273
|
Thermo Scientific Acros
151850025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
295.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
66-25-1, 59-02-9 | |
100.16 | |
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | |
6184 | |
CCCCCC=O |
C6H12O | |
MFCD00007027 | |
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 | |
hexanal |
Especificaciones
Hexanal | |
66-25-1, 59-02-9 | |
De incoloro a amarillo | |
130.0°C to 131.0°C | |
Auténtico | |
C6H12O | |
1.4020 to 1.4070 | |
01, II, 745 | |
0.815 | |
Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether | |
CCCCCC=O | |
approx. 500ppm alpha-tocopherol | |
6184 | |
100.16 | |
Líquido |
10mg KOH/g max. | |
-56.0°C | |
0.8150g/mL | |
32°C | |
95% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CHO | |
MFCD00007027 | |
15, 1762 | |
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 | |
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | |
hexanal | |
100.16 | |
0.69 mPa.s (20°C) | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-624-5
- Hexanal
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.