Learn More
Hexanal, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685392 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10735821 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10349273 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151855000
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-25-1 , 59-02-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00007027
Clave InChI JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
Nombre IUPAC Hexanal
SMILES CCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanal
Acidez 10mg KOH/g max.
Punto de fusión -56.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8150g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 131.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CHO
Índice de refracción 1.4020 to 1.4070
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, II, 745
Índice Merck 15, 1762
Gravedad específica 0.815
Información de solubilidad Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Estabilizante approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viscosidad 0.69 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.