Learn More
Hexanal, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10735821 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10685392 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10349273 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10735821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-25-1 , 59-02-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00007027
Clave InChI JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
Nombre IUPAC Hexanal
SMILES CCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanal
Acidez 10mg KOH/g max.
Punto de fusión -56.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8150g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 131.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CHO
Índice de refracción 1.4020 to 1.4070
Cantidad 1 L
Beilstein 01, II, 745
Índice Merck 15, 1762
Gravedad específica 0.815
Información de solubilidad Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Estabilizante approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viscosidad 0.69 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.