Learn More
HERPUD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20640-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16830215
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Could be involved in the unfolded protein response (UPR) pathway.
Especificaciones
Especificaciones
HERPUD2
Polyclonal
Unconjugated
HERPUD2
HERPUD family member 2, HERPUD2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
64224
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BSE4
HERPUD2
HERPUD2 Fusion Protein Ag14702