missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HERPUD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno HERPUD2
Concentración 0.25 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16830215
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
20640-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16820215
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
20640-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Could be involved in the unfolded protein response (UPR) pathway.
Especificaciones

Especificaciones

HERPUD2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BSE4
64224
HERPUD2 Fusion Protein Ag14702
Primary
-20°C
HERPUD2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HERPUD family member 2, HERPUD2
HERPUD2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications