Learn More
Heparina, Fisher BioReagents
39.39€ - 224.07€
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10001413
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP2524-10
10 mg Poly Vial Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10429693
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP2524-50
50 mg Poly Vial Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10639163
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP2524-100
100 mg Vial de polietileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11301146
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP2524-250
250 mg Poly Vial Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
La heparina se utiliza como anticoagulante en la investigación bioquímica.
Especificaciones
9041-08-1
MFCD00081689
Especificaciones
Heparin
9041-08-1
5.0 to 7.5
MFCD00081689
≈5000
Powder or Solid
From Porcine Intestinal Mucosa
White
≤5.0%
15, 4688
Negligible
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
CAUTION!
Emergency Overview
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. The toxicological properties have not been fully investigated. Use personal protective equipment. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT