Learn More
Heparina, Fisher BioReagents
Código de producto. 11301146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Envase:
Poly Vial
Vial de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 MG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11301146 250 mg Poly Vial 250 miligramos
10001413 10 mg Poly Vial 10 miligramos
10429693 50 mg Poly Vial 50 MG
10639163 100 mg Vial de polietileno 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11301146 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2524250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La heparina se utiliza como anticoagulante en la investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin
Nombre de nota From Porcine Intestinal Mucosa
Color Blanco
pH 5.0 to 7.5
Pérdida por secado ≤5.0%
Envase Poly Vial
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 4688
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈5000
Presión de vapor Negligible
Forma física Powder or Solid