Learn More
Heparina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10639163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Envase:
Poly Vial
Vial de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10639163 100 mg Vial de polietileno 100 miligramos
10001413 10 mg Poly Vial 10 miligramos
10429693 50 mg Poly Vial 50 MG
11301146 250 mg Poly Vial 250 miligramos
4 options
Código de producto. 10639163
Marca: Fisher BioReagents BP2524100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La heparina se utiliza como anticoagulante en la investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin
Nombre de nota From Porcine Intestinal Mucosa
Color Blanco
pH 5.0 to 7.5
Pérdida por secado ≤5.0%
Envase Vial de polietileno
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 4688
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈5000
Presión de vapor Negligible
Forma física Polvo/Sólido